Campionatore di acqua TP 5 W, unità a parete
Catalog # 701-0166
Supplier: MAXX
Specifications
- Modello:TP 5 W
- Accuratezza:<±2,8 % (single sample volume)
- Interfaccia di comunicazione:Opzionale: LAN/WLAN tramite TCP/IP RJ45, con browser IE, memoria SD/SDHC da 4-32 GB
- Dimensione del campione:20 − 350 ml
- Descrizione:Campionatore d'acqua a parete
- L×P×A:442×222×362 mm
- Alloggiamento:PS/PC (GF10)
- Conf:1
Specifications
About this item
Dispositivo di campionamento montato a parete con alloggiamento in Styrosun/PC (GF10); senza termostatazione.
- Combinabile con qualsiasi contenitore composito o frigo
- Sensore di livello di riempimento senza contatto
- Software intuitivo
- Lingue: multilingue, selezionabile