Microplate readers, Multiskan SkyHigh
Informazioni su questo articolo
Multiskan SkyHigh è uno spettrofotometro a micropiastre UV/Visible progettato per essere economico e facile da usare in qualunque applicazione di ricerca fotometrica, soprattutto per le analisi del DNA, RNA e delle proteine. È ideale per ambienti multi-utente in cui vengono eseguite una varietà di prove endpoint, cinetiche e spettrali.
- Misurazione facile e veloce - campioni di acido nucleico o proteine a basso volume
- Software facile da usare - consente di effettuare un esperimento nel giro di pochi minuti
- Accesso remoto - gestisci i tuoi dati da ovunque via Cloud, USB, o la piattaforma Microsoft™ OneDrive™
Multiskan Sky touch screen models can be connected to Thermo Fisher Connect cloud-based tools to enable secure digital data management, remote access of your instrument’s photometric data, and sharing between colleagues.
SkanIt™ software offers a comprehensive selection of built-in calculations, including blank subtraction, standard curves and concentration/dose-response curve fitting, classification, quality control, kinetic, and spectral analysis. Each user can install SkanIt software on his/her own computer to set up assays and analyse data. Thermo Fisher Connect cloud-based capabilities enable you to:
- Monitor the status of your instrument from your PC or Mac® computer
- Monitor the status of your instrument from your mobile device with the Instrument Connect app
- Upload measured data automatically or manually from your instrument to your cloud account
- Securely store, access, share, and manage your data remotely
- Receive automatic notification of new instrument software updates
- Upgrade instrument software at your convenience
5 varianti
Product Details & Documents
Multiskan SkyHigh è uno spettrofotometro a micropiastre UV/Visible progettato per essere economico e facile da usare in qualunque applicazione di ricerca fotometrica, soprattutto per le analisi del DNA, RNA e delle proteine. È ideale per ambienti multi-utente in cui vengono eseguite una varietà di prove endpoint, cinetiche e spettrali.
- Misurazione facile e veloce - campioni di acido nucleico o proteine a basso volume
- Software facile da usare - consente di effettuare un esperimento nel giro di pochi minuti
- Accesso remoto - gestisci i tuoi dati da ovunque via Cloud, USB, o la piattaforma Microsoft™ OneDrive™
Multiskan Sky touch screen models can be connected to Thermo Fisher Connect cloud-based tools to enable secure digital data management, remote access of your instrument’s photometric data, and sharing between colleagues.
SkanIt™ software offers a comprehensive selection of built-in calculations, including blank subtraction, standard curves and concentration/dose-response curve fitting, classification, quality control, kinetic, and spectral analysis. Each user can install SkanIt software on his/her own computer to set up assays and analyse data. Thermo Fisher Connect cloud-based capabilities enable you to:
- Monitor the status of your instrument from your PC or Mac® computer
- Monitor the status of your instrument from your mobile device with the Instrument Connect app
- Upload measured data automatically or manually from your instrument to your cloud account
- Securely store, access, share, and manage your data remotely
- Receive automatic notification of new instrument software updates
- Upgrade instrument software at your convenience
Documents
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- 736-0923
- 736-0922
- 736-0931
- LABLA51119700C
- LABLA51119700DPC
- Sorgente luminosa:
- Lampada flash allo xeno
- Lampada flash allo xeno
- Lampada flash allo xeno
- Lampada flash allo xeno
- Lampada flash allo xeno
- Range spettrale:
- 200 - 1000 nm (passi da 1 nm)
- 200 - 1000 nm (passi da 1 nm)
- 200 - 1000 nm (passi da 1 nm)
- 200 - 1000 nm (passi da 1 nm)
- 200 - 1000 nm (passi da 1 nm)
- Selezione della lunghezza d'onda:
- Monocromatore
- Monocromatore
- Monocromatore
- Monocromatore
- Monocromatore
- Accuratezza:
- 1,0% + 0,003 Ass (0 - 2,0 Ass), 2,0% (2,0 - 2,5 Ass)
- 1,0% + 0,003 Ass (0 - 2,0 Ass), 2,0% (2,0 - 2,5 Ass)
- 1,0% + 0,003 Ass (0 - 2,0 Ass), 2,0% (2,0 - 2,5 Ass)
- 1,0% + 0,003 Ass (0 - 2,0 Ass), 2,0% (2,0 - 2,5 Ass)
- 1,0% + 0,003 Ass (0 - 2,0 Ass), 2,0% (2,0 - 2,5 Ass)
- Larghezza di banda:
- <2,5 nm
- <2,5 nm
- <2,5 nm
- <2,5 nm
- <2,5 nm
- Tipo cuvetta:
- L×P×A: 12,5×12,5×40 - 58 mm
Altezza centro raggio: 8,5 mm
Finestra raggio: ≥ 2 - L×P×A: 12,5×12,5×40 - 58 mm
Altezza centro raggio: 8,5 mm
Finestra raggio: ≥ 2 - L×P×A: 12,5×12,5×40 - 58 mm
Altezza centro raggio: 8,5 mm
Finestra raggio: ≥ 2 - L×P×A: 12,5×12,5×40 - 58 mm
Altezza centro raggio: 8,5 mm
Finestra raggio: ≥ 2 - L×P×A: 12,5×12,5×40 - 58 mm
Altezza centro raggio: 8,5 mm
Finestra raggio: ≥ 2
- Range di incubazione:
- From ambient temperature to 45 ˚C
- From ambient temperature to 45 ˚C
- From ambient temperature to 45 ˚C
- From ambient temperature to 45 ˚C
- From ambient temperature to 45 ˚C
- Interfaccia:
- 1 porta USB B per PC
1 porta Ethernet
3 porte USB A per dispositivi (dispositivo memoria USB e Wi-Fi dongle) - 1 porta USB B per PC
1 porta Ethernet
3 porte USB A per dispositivi (dispositivo memoria USB e Wi-Fi dongle) - 1 porta USB B per PC
1 porta Ethernet
3 porte USB A per dispositivi (dispositivo memoria USB e Wi-Fi dongle) - 1 porta USB B per PC
1 porta Ethernet
3 porte USB A per dispositivi (dispositivo memoria USB e Wi-Fi dongle) - 1 porta USB B per PC
1 porta Ethernet
3 porte USB A per dispositivi (dispositivo memoria USB e Wi-Fi dongle)
- Linearità:
- 0 - 2,5 Ass, 2% (a 450 nm)
- 0 - 2,5 Ass, 2% (a 450 nm)
- 0 - 2,5 Ass, 2% (a 450 nm)
- 0 - 2,5 Ass, 2% (a 450 nm)
- 0 - 2,5 Ass, 2% (a 450 nm)
- Tempo di lettura (piastra a 384 pozzetti):
- 10 sec
- 10 sec
- 10 sec
- 10 sec
- 10 sec
- Tempo di lettura (piastra a 96 pozzetti):
- 6 sec
- 6 sec
- 6 sec
- 6 sec
- 6 sec
- Tipi di piastra:
- Piastre da 6 a 48, da 96 e 384 pozzetti (altezza max 19,5 mm con coperchio), piastre Thermo Scientific™ µDrop™
- Piastre da 6 a 48, da 96 e 384 pozzetti (altezza max 19,5 mm con coperchio), piastre Thermo Scientific™ µDrop™
- Piastre da 6 a 48, da 96 e 384 pozzetti (altezza max 19,5 mm con coperchio), piastre Thermo Scientific™ µDrop™
- Piastre da 6 a 48, da 96 e 384 pozzetti (altezza max 19,5 mm con coperchio), piastre Thermo Scientific™ µDrop™
- Piastre da 6 a 48, da 96 e 384 pozzetti (altezza max 19,5 mm con coperchio), piastre Thermo Scientific™ µDrop™
- Precisione:
- SD <0,003 Abs o CV <1,0% (a 450 nm)
- SD <0,003 Abs o CV <1,0% (a 450 nm)
- SD <0,003 Abs o CV <1,0% (a 450 nm)
- SD <0,003 Abs o CV <1,0% (a 450 nm)
- SD <0,003 Abs o CV <1,0% (a 450 nm)
- Scala:
- Fino a 4 Ass.
- Fino a 4 Ass.
- Fino a 4 Ass.
- Fino a 4 Ass.
- Fino a 4 Ass.
- Velocità di scansione:
- 10 s da 200 - 1000 nm in passi da 1 nm
- 10 s da 200 - 1000 nm in passi da 1 nm
- 10 s da 200 - 1000 nm in passi da 1 nm
- 10 s da 200 - 1000 nm in passi da 1 nm
- 10 s da 200 - 1000 nm in passi da 1 nm
- Agitazione:
- Lineare
- Lineare
- Lineare
- Lineare
- Lineare
- Interfaccia utente:
- Utilizzo standalone: display touch screen da 7’’; controllo PC: software Thermo Scientific™ SkanIt™
- Utilizzo standalone: display touch screen da 7’’; controllo PC: software Thermo Scientific™ SkanIt™
- Utilizzo standalone: display touch screen da 7’’; controllo PC: software Thermo Scientific™ SkanIt™
- Utilizzo standalone: display touch screen da 7’’; controllo PC: software Thermo Scientific™ SkanIt™
- Utilizzo standalone: display touch screen da 7’’; controllo PC: software Thermo Scientific™ SkanIt™
- L×P×A:
- 295×445×265 mm
- 295×445×265 mm
- 295×445×265 mm
- 295×445×265 mm
- 295×445×265 mm
- Peso:
- 11,3 kg
- 11,3 kg
- 11,3 kg
- 11,3 kg
- 11,3 kg
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- DisponibilitàPrice
- 736-0923Multiskan SkyHighSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.736-0923Sorgente luminosaLampada flash allo xenoRange spettrale200 - 1000 nm (passi da 1 nm)Selezione della lunghezza d'ondaMonocromatoreAccuratezza1,0% + 0,003 Ass (0 - 2,0 Ass), 2,0% (2,0 - 2,5 Ass)Larghezza di banda<2,5 nmTipo cuvettaL×P×A: 12,5×12,5×40 - 58 mm
Altezza centro raggio: 8,5 mm
Finestra raggio: ≥ 2Range di incubazioneFrom ambient temperature to 45 ˚CInterfaccia1 porta USB B per PC
1 porta Ethernet
3 porte USB A per dispositivi (dispositivo memoria USB e Wi-Fi dongle)Linearità0 - 2,5 Ass, 2% (a 450 nm)Tempo di lettura (piastra a 384 pozzetti)10 secTempo di lettura (piastra a 96 pozzetti)6 secTipi di piastraPiastre da 6 a 48, da 96 e 384 pozzetti (altezza max 19,5 mm con coperchio), piastre Thermo Scientific™ µDrop™PrecisioneSD <0,003 Abs o CV <1,0% (a 450 nm)ScalaFino a 4 Ass.Velocità di scansione10 s da 200 - 1000 nm in passi da 1 nmAgitazioneLineareInterfaccia utenteUtilizzo standalone: display touch screen da 7’’; controllo PC: software Thermo Scientific™ SkanIt™L×P×A295×445×265 mmPeso11,3 kg - 736-0922Multiskan SkyHigh con touch screenSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.736-0922Sorgente luminosaLampada flash allo xenoRange spettrale200 - 1000 nm (passi da 1 nm)Selezione della lunghezza d'ondaMonocromatoreAccuratezza1,0% + 0,003 Ass (0 - 2,0 Ass), 2,0% (2,0 - 2,5 Ass)Larghezza di banda<2,5 nmTipo cuvettaL×P×A: 12,5×12,5×40 - 58 mm
Altezza centro raggio: 8,5 mm
Finestra raggio: ≥ 2Range di incubazioneFrom ambient temperature to 45 ˚CInterfaccia1 porta USB B per PC
1 porta Ethernet
3 porte USB A per dispositivi (dispositivo memoria USB e Wi-Fi dongle)Linearità0 - 2,5 Ass, 2% (a 450 nm)Tempo di lettura (piastra a 384 pozzetti)10 secTempo di lettura (piastra a 96 pozzetti)6 secTipi di piastraPiastre da 6 a 48, da 96 e 384 pozzetti (altezza max 19,5 mm con coperchio), piastre Thermo Scientific™ µDrop™PrecisioneSD <0,003 Abs o CV <1,0% (a 450 nm)ScalaFino a 4 Ass.Velocità di scansione10 s da 200 - 1000 nm in passi da 1 nmAgitazioneLineareInterfaccia utenteUtilizzo standalone: display touch screen da 7’’; controllo PC: software Thermo Scientific™ SkanIt™L×P×A295×445×265 mmPeso11,3 kg - 736-0931Multiskan SkyHigh con touch screen e µDrop DuoSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.736-0931Sorgente luminosaLampada flash allo xenoRange spettrale200 - 1000 nm (passi da 1 nm)Selezione della lunghezza d'ondaMonocromatoreAccuratezza1,0% + 0,003 Ass (0 - 2,0 Ass), 2,0% (2,0 - 2,5 Ass)Larghezza di banda<2,5 nmTipo cuvettaL×P×A: 12,5×12,5×40 - 58 mm
Altezza centro raggio: 8,5 mm
Finestra raggio: ≥ 2Range di incubazioneFrom ambient temperature to 45 ˚CInterfaccia1 porta USB B per PC
1 porta Ethernet
3 porte USB A per dispositivi (dispositivo memoria USB e Wi-Fi dongle)Linearità0 - 2,5 Ass, 2% (a 450 nm)Tempo di lettura (piastra a 384 pozzetti)10 secTempo di lettura (piastra a 96 pozzetti)6 secTipi di piastraPiastre da 6 a 48, da 96 e 384 pozzetti (altezza max 19,5 mm con coperchio), piastre Thermo Scientific™ µDrop™PrecisioneSD <0,003 Abs o CV <1,0% (a 450 nm)ScalaFino a 4 Ass.Velocità di scansione10 s da 200 - 1000 nm in passi da 1 nmAgitazioneLineareInterfaccia utenteUtilizzo standalone: display touch screen da 7’’; controllo PC: software Thermo Scientific™ SkanIt™L×P×A295×445×265 mmPeso11,3 kg - LABLA51119700CMultiskan SkyHigh con touch screen e cuvetteSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.LABLA51119700CSorgente luminosaLampada flash allo xenoRange spettrale200 - 1000 nm (passi da 1 nm)Selezione della lunghezza d'ondaMonocromatoreAccuratezza1,0% + 0,003 Ass (0 - 2,0 Ass), 2,0% (2,0 - 2,5 Ass)Larghezza di banda<2,5 nmTipo cuvettaL×P×A: 12,5×12,5×40 - 58 mm
Altezza centro raggio: 8,5 mm
Finestra raggio: ≥ 2Range di incubazioneFrom ambient temperature to 45 ˚CInterfaccia1 porta USB B per PC
1 porta Ethernet
3 porte USB A per dispositivi (dispositivo memoria USB e Wi-Fi dongle)Linearità0 - 2,5 Ass, 2% (a 450 nm)Tempo di lettura (piastra a 384 pozzetti)10 secTempo di lettura (piastra a 96 pozzetti)6 secTipi di piastraPiastre da 6 a 48, da 96 e 384 pozzetti (altezza max 19,5 mm con coperchio), piastre Thermo Scientific™ µDrop™PrecisioneSD <0,003 Abs o CV <1,0% (a 450 nm)ScalaFino a 4 Ass.Velocità di scansione10 s da 200 - 1000 nm in passi da 1 nmAgitazioneLineareInterfaccia utenteUtilizzo standalone: display touch screen da 7’’; controllo PC: software Thermo Scientific™ SkanIt™L×P×A295×445×265 mmPeso11,3 kg - LABLA51119700DPCMultiskan SkyHigh con touch screen, cuvette e µDrop DuoMultiskan SkyHigh con touch screen, cuvette e µDrop DuoLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 22’520.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.LABLA51119700DPCSorgente luminosaLampada flash allo xenoRange spettrale200 - 1000 nm (passi da 1 nm)Selezione della lunghezza d'ondaMonocromatoreAccuratezza1,0% + 0,003 Ass (0 - 2,0 Ass), 2,0% (2,0 - 2,5 Ass)Larghezza di banda<2,5 nmTipo cuvettaL×P×A: 12,5×12,5×40 - 58 mm
Altezza centro raggio: 8,5 mm
Finestra raggio: ≥ 2Range di incubazioneFrom ambient temperature to 45 ˚CInterfaccia1 porta USB B per PC
1 porta Ethernet
3 porte USB A per dispositivi (dispositivo memoria USB e Wi-Fi dongle)Linearità0 - 2,5 Ass, 2% (a 450 nm)Tempo di lettura (piastra a 384 pozzetti)10 secTempo di lettura (piastra a 96 pozzetti)6 secTipi di piastraPiastre da 6 a 48, da 96 e 384 pozzetti (altezza max 19,5 mm con coperchio), piastre Thermo Scientific™ µDrop™PrecisioneSD <0,003 Abs o CV <1,0% (a 450 nm)ScalaFino a 4 Ass.Velocità di scansione10 s da 200 - 1000 nm in passi da 1 nmAgitazioneLineareInterfaccia utenteUtilizzo standalone: display touch screen da 7’’; controllo PC: software Thermo Scientific™ SkanIt™L×P×A295×445×265 mmPeso11,3 kg
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- µDrop™ Plate, 16 measurement positions in a 2×8 matrixµDrop™ Plate, 16 measurement positions in a 2×8 matrix736-0754Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 3’380.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- µDrop™ Duo plate, 2× 16 measurement positions in two 2×8 matrixesµDrop™ Duo plate, 2× 16 measurement positions in two 2×8 matrixesLABLN12391M2Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 3’660.00