ContactUsLinkComponent
Alcol benzilico ≥99.5%, PESTINORM® per cromatografia di spazio di testa
Alcol benzilico ≥99.5%, PESTINORM® per cromatografia di spazio di testa
  88250.290
 :  
undefined
Alcol benzilico ≥99.5%, PESTINORM® per cromatografia di spazio di testa
  88250.290
 :  
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle
  • Conf:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Purity (GC, on anhydrous basis):
    99.5-100 %
  • Identity (IR):
    Complying
  • Residue after evaporation:
    0-0.0003 %w/w
  • Water (KF):
    0-0.1 %w/w
  • Color (APHA, Pt-Co):
    0-10
  • GC-HS (Each class 1 solvent):
    0-1 ug/g
  • GC-HS (Each class 2 solvent):
    0-10 ug/g
  • GC-HS (Each class 3 solvent):
    0-50 ug/g
  • Benzaldehyde content (on botteling):
    0-0.01 %
  • GC-HS (Each unknown):
    0-10 ug/g
  • Acidity:
    0-0.001 meq/gr
  • Alkalinity:
    0-0.002 meq/gr
 :
 :108.14 g/mol
 :13,01126
 :205 °C (1013 hPa)
 :–15,3 °C
 :1.05 g/cm³ (20 °C)
 :101 °C
 :Ambiente
 :202-859-9
 :GHS07
 :100-51-6
 :C₆H₅CH₂OH
 :MFCD00004599