Orders LinkContactUsLinkComponent
Rack per criobox, a 1 modulo
 :   TENAK
Rack per criobox, a 1 modulo
 :  TENAK
Rack per criobox, a 1 modulo
Rack per criobox, a 1 modulo
Design classico del rack in acciaio inox per la conservazione delle criobox in azoto liquido.
  • Utilizzabili con tutti i tipi di congelatori
  • Adatti per tutte le criobox di ingombro massimo di 80×80 mm e altezza di 50 mm
  • Le criobox sono assicurate con una fune di sicurezza
  • Adatti per criobox in cartone, polipropilene e policarbonato
 : le criobox devono essere ordinate separatamente.
Product Family Options
  • Scomparti
    Esterno L×P×A
  • 9
    83×83×500 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 95.80
    SFr. 95.80
    1 * 1 ST
       SFr. 95.80
  • 10
    83×83×555 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 101.00
    SFr. 101.00
    1 * 1 ST
       SFr. 101.00
  • 11
    83×83×610 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 106.00
    SFr. 106.00
    1 * 1 ST
       SFr. 106.00
  • 12
    83×83×665 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 110.00
    SFr. 110.00
    1 * 1 ST
       SFr. 110.00
  • 13
    83×83×720 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 114.00
    SFr. 114.00
    1 * 1 ST
       SFr. 114.00
  • 14
    83×83×755 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 117.00
    SFr. 117.00
    1 * 1 ST
       SFr. 117.00
  • 15
    83×83×832 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 120.00
    SFr. 120.00
    1 * 1 ST
       SFr. 120.00
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.