ContactUsLinkComponent
Supporto per coni Imhoff in acrilico, Nalgene®
Catalog # 532-0100
   Produzione a basso impatto
undefined
Supporto per coni Imhoff in acrilico, Nalgene®
Catalog # 532-0100
   Produzione a basso impatto
Specifications
  • Descrizione:
    Supporto per 3 coni Imhoff
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    NAR Certificate of Retirement
  • Conf:
    1
Specifications
About this item
Securely hold three Imhoff cones with the durable and transparent Thermo Scientific™ Nalgene™ Acrylic Imhoff Cone Rack, featuring a wide base for stability on the lab bench.
  • Transparent; easily see level of contents
  • Can also be used to hold 500 and 1000 ml Nalgene separatory funnels