Orders LinkContactUsLinkComponent
Serial extraction unit, round flasks, R 256 S, behrotest®
Serial extraction unit, round flasks, R 256 S, behrotest®
Serial extraction units, round flasks, 6 sample positions, R 256 S, 250 ml, 500 ml, 2250 W
Codice catalogo BEHRB00218436
Nome del fornitore:   BEHR
Serial extraction unit, round flasks, R 256 S, behrotest®
Codice catalogo BEHRB00218436
Nome del fornitore:  BEHR
Serial extraction unit, round flasks, R 256 S, behrotest®
Serial extraction unit, round flasks, R 256 S, behrotest®
Serial extraction units, round flasks, 6 sample positions, R 256 S, 250 ml, 500 ml, 2250 W
Price
SFr. 5’210.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Behr equipment for Soxhlet extraction comply with the most various requirements of daily laboratory routines.
  • Practical holders for condenser and extraction adapter for secure placement between extractions
  • Extractor sizes from 30 ml to 1000 ml
  • Condenser with screw connections
Complete compact extraction system with basic rack, heating device, holder, hoses and glassware (reaction flasks, extractor, Dimroth condenser for extraction). Infinitely variable heating regulation After the extraction cycle, the compact system removes the solvent, by means of a discharge valve on the extractor directly into the reservoir.
With behr hydrolysis units, acid digestion is possible before extraction (determination of total fat content according to Weibull and Stoldt).
Informazioni per l'ordine: Includes sample package, extraction sleeves and boiling stones.
Specifiche
  • Contenuto estrattore:
    250 ml
  • Tipo:
    R 256 S
  • Descrizione:
    Serial extraction units, round flasks, 6 sample positions
  • Seq:
    04
  • Volume matraccio:
    500 ml
  • Prestazioni:
    2250 W
  • Cat. No.:
    BEHRB00218436
  • Consumo di corrente:
    10 A
  • L×P×A:
    76×32×74 cm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • RIP 4, for 4 extraction sleeves up to ø 38 mm
    RIP 4, for 4 extraction sleeves up to ø 38 mm
    BEHRB00602349
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 147.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • EX 250 HS for EZ 250 (EZ 250/H)
    EX 250 HS for EZ 250 (EZ 250/H)
    BEHRB00217975
    Log in per disponibilità
    1 * 25 ST - 194.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • RIP 6, for 6 extraction sleeves up to ø 38 mm
    RIP 6, for 6 extraction sleeves up to ø 38 mm
    BEHRB00602350
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 165.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • EZ 250/H Soxhlet extractor, 250 ml, with cock
    EZ 250/H Soxhlet extractor, 250 ml, with cock
    BEHRB00217973
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 235.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • RFK 100 Reflux condenser for 100 ml and 250 ml extractors
    RFK 100 Reflux condenser for 100 ml and 250 ml extractors
    717-1213
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 219.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • AM 500/941 behrotest positioning cradles for 500 ml round flasks with integrated distance bars
    AM 500/941 behrotest positioning cradles for 500 ml round flasks with integrated distance bars
    BEHRB00231007
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • RK 500 Round-bottomed flask 500 ml, for 250 ml extraction, (NS 29/32)
    RK 500 Round-bottomed flask 500 ml, for 250 ml extraction, (NS 29/32)
    BEHRB00218500
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 45.80 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • PTFE 45; sleeves, PTFE, for 100 and 250 ml extractors
    PTFE 45; sleeves, PTFE, for 100 and 250 ml extractors
    BEHRB00217909
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 29.10 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • WD 30 Monitoring unit with two flow sensors and solenoid valve, as well as cables to connect it to the controller (1.5 m)
    WD 30 Monitoring unit with two flow sensors and solenoid valve, as well as cables to connect it to the controller (1.5 m)
    BEHRB00645358
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • EZ 250 Soxhlet extractor, 250 ml
    EZ 250 Soxhlet extractor, 250 ml
    BEHRB00217974
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 170.00 SFr.