Agitatori in PTFE: Questi strumenti per agitatori hanno un asse in acciaio inox rivestito in PTFE e la pala dell'agitatore a U è interamente in PTFE. Ideali per la miscelazione di liquidi viscosi. Flusso abbondante e tangenziale con velocità di taglio nell'area margine, piccoli sedimenti sulla parete del recipiente.
- Eccellente resistenza chimica
- Resistenza termica da −200 a +250 °C
Pale in PTFE: Pale per agitatore in PTFE pieno con set di viti per pinza in PTFE/PEEK, ideali per la miscelazione di liquidi viscosi. Flusso abbondante e tangenziale con velocità di taglio nell'area margine, piccoli sedimenti sulla parete del recipiente.
Solid PTFE stirrer blades with set of PTFE/PEEK clamp screws, ideal for mixing viscous liquids. Strong, tangential flow with shear rate in the margin area, little sediment on the wall of the vessel.