Agitatore orbitale con piastra riscaldante, SM 30 AT
444-9132
- Ampiezza di agitazione:26 mm
- Movimento di agitazione:Orbitale
- Descrizione:Agitatore orbitale con piastra di riscaldamento, SM 30 AT control
- Modello:SM 30 AT control
- Carico massimo:25 kg
- L×P piattaforma:560×400 mm
- Potenza:400 W
- Velocità:15 - 300 min⁻¹
- Peso:40 kg
- L×P×A:680×610×160 mm
- Conf:1
Agitatore orbitale da banco con piastra riscaldante ideale per terreni difficili da agitare. Questo agitatore è la soluzione ideale quando non è possibile utilizzare una cappa da incubazione a causa della presenza di solventi, in quanto potrebbero danneggiare i componenti elettrici e altri materiali della cappa. L'unità è caratterizzata da un display digitale per la visualizzazione dei valori impostati ed effettivi e da comandi programmabili.
- Funzionamento continuo o programmabile
- Velocità regolabile in continuo. Le unità possono essere utilizzate a temperature da 5 a 50°C (85% di umidità relativa)
- Range di temperatura fino a 120°C con accuratezza di controllo di ±1 °C
Sistema di rack Combifix per 6 matracci di Erlenmeyer da 1000 ml o 12 da 500 ml. È possibile adattare contenitori diversi scegliendo dalla gamma di accessori opzionali disponibili.
: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 21.
: Fornito con piastra riscaldante ma senza sistema di rack. Accessori da ordinare separatamente. Sono disponibili unità con un range di temperatura massima più ampio. Ulteriori dettagli su richiesta.