ContactUsLinkComponent
VWR®, Mascherine igieniche, 2 strati, in PP non tessuto
  113-0713
undefined
VWR®, Mascherine igieniche, 2 strati, in PP non tessuto
  113-0713
  • Tipo:
    Con lacci auricolari
  • Colore:
    bianco
  • Conf:
    50
La mascherina igienica con ponte nasale è formata da due strati in PP non tessuto.
  • Senza lattice
  • Disponibile con elastici per le orecchie o per la testa
  • Solo per utilizzo industriale e in cleanroom; non utilizzabile come protezione da COVID-19
  • Questo prodotto non è un dispositivo medico per utilizzo medicale e clinico e conforme alla Normativa EU 2017/745 / Direttiva 93/42/EEC
  • Questo prodotto non è un dispositivo di protezione individuale (DPI, PPE) conforme alla Normativa EU 2016/425
Densità: 20 g/m² (strato anteriore); 25 g/m² (strato posteriore).