96 Well Cluster Tubes, Corning®
Supplier: Corning
Certificates
About this item
Provette in PP, tappi per provette in PE
- Composti da 96 provette in formato di piastra standard
- Provette da 1,2 ml individuali o in strip da 8
- Tappi in PE disponibili in strip da 8
Packaging: fornite in sacchetto o in rack.
Frequently Bought Together