Orders LinkContactUsLinkComponent
Inserti per colture cellulari, Corning® Transwell®
Inserti per colture cellulari, Corning® Transwell®
Transwell®-COL, 0,33 cm², Collagen coated, 6,5 mm, 0,4 µm
Codice catalogo 734-1594
Nome del fornitore:   Corning
Inserti per colture cellulari, Corning® Transwell®
Codice catalogo 734-1594
Nome del fornitore:  Corning
Inserti per colture cellulari, Corning® Transwell®
Inserti per colture cellulari, Corning® Transwell®
Transwell®-COL, 0,33 cm², Collagen coated, 6,5 mm, 0,4 µm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 24 ST
Product Details & Documents
Gli inserti per colture cellulari Transwell® sono dispositivi di supporto permeabili comodi e semplici da usare per lo studio di linee cellulari adesione-dipendenti e ancoraggio-dipendenti. Sono destinati alla creazione di un ambiente per colture cellulari molto simile allo stato in vivo.
Tutte le membrane Transwell® sono compatibili con fissativi istologici tra cui metanolo e formaldeide. Le membrane in poliestere Transwell® hanno la migliore resistenza chimica generale. Queste membrane (ma non gli alloggiamenti in PS) sono compatibili con numerosi alcol, ammine, esteri, eteri, chetoni, oli e alcuni solventi, tra cui molti idrocarburi alogenati e DMSO, ma non sono consigliate per l'uso con acidi e basi forti.
Le membrane in poliestere Transwell® non hanno un'elevata densità di pori come le membrane in policarbonato Transwell®, ma di conseguenza hanno una migliore trasparenza ottica:
- Consente alle cellule polarizzate di alimentare basolateralmente e quindi trasportare le attività metaboliche in modo più naturale
- Design "sospeso" autocentrante per prevenire l'assorbimento del terreno tra l'inserto e la parete esterna
- Consente l'accesso allo scomparto inferiore tramite le finestre nella parete dell'inserto
- Design sospeso per co-colture senza danni di cellule nello scomparto inferiore
- Disponibile con pori e membrane di misura diversa per soddisfare diversi requisiti sperimentali
Inserti a membrana Transwell® in policarbonato:
- Membrana semitrasparente di spessore 10 μm
- Fori della membrana di diametro da 0,4 μm a 8 μm
- Con trattamento per adesione cellulare ottimale
- Fornita in piastre multipozzetto
- La membrana deve essere colorata per la visibilità delle cellule
Inserti a membrana in poliestere Transwell®-Clear:
- Membrana trasparente di spessore 10 μm
- Con trattamento per adesione cellulare ottimale
- Eccellente visibilità in microscopia a contrasto di fase
- Fornita in piastre multipozzetto
Inserti a membrana ricoperta di collagene Transwell®-COL:
- Membrana in PTFE trasparente con trattamento in collagene
- Per una eccellente adesione e crescita cellulare
- Miscela equimolare di collagene di tipo I e III
- Confezionate singolarmente
- Piastre multipozzetto incluse in ciascuna confezione
Packaging: Gli inserti sono preconfezionati nella piastra multipozzetto adeguata nel modo seguente: 6 inserti di diametro 24 mm confezionati in una piastra a 6 pozzetti, quattro piastre a 6 pozzetti a scatola; 12 inserti di diametro 12 mm confezionati in una piastra da 12 pozzetti, quattro piastre da 12 pozzetti a scatola; 12 inserti di diametro 6,5 mm confezionati in una piastra a 24 pozzetti, quattro piastre a 24 pozzetti a scatola. Tutti gli inserti con rivestimento in collagene Transwell®-COL sono confezionati singolarmente e ciascun inserto è completo della piastra multipozzetto corrispondente.
Specifiche
  • Membrana:
    Collagen coated
  • Dimensioni pori:
    0,4 µm
  • Descrizione:
    Transwell®-COL
  • Seq:
    01
  • Superficie coltura:
    0,33 cm²
  • Ø membrana:
    6,5 mm