Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
VWR® Contenitore per congelamento Cryo 1 °C
VWR® Contenitore per congelamento Cryo 1 °C
Catalog # 479-0640
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR® Contenitore per congelamento Cryo 1 °C
Catalog # 479-0640
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • N. di fori:
    18
  • Descrizione:
    Contenitore per congelamento Cryo 1 °C
  • Dimensioni:
    86×117 mm (Int.Ø×H)
  • Conf:
    1
Specifications
About this item
Contenitore in policarbonato, tappo e portaprovette in HDPE, inserto in schiuma
  • L'inserto rigido galleggiante impedisce la contaminazione delle provette
  • Per usi ripetuti nel tempo; etichette con istruzioni dettagliate
  • Per massimo 18 crioprovette (1; 1,2; 1,5 e 2 ml)
Dispositivo non meccanico che utilizza alcool isopropilico per garantire una velocità di raffreddamento pari a –1 °C al minuto. Ideale per la crioconservazione e il recupero cellulari.