ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, Sandy Grip Lite, AP60
 :  Portwest
Chemical resistant gloves, Sandy Grip Lite, AP60
 :  Portwest
  • Catalog No:
  • PRTWAP60B8RXL
  • PRTWAP60B8RXXL
  • PRTWAP60B8RL
  • PRTWAP60B8RM
  • Modello:
  • AP60
  • AP60
  • AP60
  • AP60
  • Ambidestro/mano specifico:
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • Monouso/riutilizzabile:
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • Materiale:
  • Nitrile/nylon
  • Nitrile/nylon
  • Nitrile/nylon
  • Nitrile/nylon
  • Finitura:
  • Rough
  • Rough
  • Rough
  • Rough
  • Tipo polsino:
  • Svasato
  • Svasato
  • Svasato
  • Svasato
  • Norma EN:
  • EN ISO 374-5 Micro organisms pass, EN 420, EN388:2016 +A1:2018 - 4.1.2.1.X., EN ISO 374-1:2016 Type B A.J.K.L
  • EN ISO 374-5 Micro organisms pass, EN 420, EN388:2016 +A1:2018 - 4.1.2.1.X., EN ISO 374-1:2016 Type B A.J.K.L
  • EN ISO 374-5 Micro organisms pass, EN 420, EN388:2016 +A1:2018 - 4.1.2.1.X., EN ISO 374-1:2016 Type B A.J.K.L
  • EN ISO 374-5 Micro organisms pass, EN 420, EN388:2016 +A1:2018 - 4.1.2.1.X., EN ISO 374-1:2016 Type B A.J.K.L
Frequently Bought Together