Pipette multicanale, spaziatura regolabile, Move It®
Move It® è una pipetta multicanale a spaziatura regolabile che consente facili cambi di formato con un risparmio di tempo del 70% rispetto alle pipette monocanale.
- Per piastre (384, 96, 48, 24 e 12 pozzetti), provette (1,5 e 2,0 ml) e gel di agarosio
- Distanza tra i puntali selezionabile liberamente da 4,5 a 33 mm, a seconda della variante di pipetta
- Controllo della spaziatura per rapidi passaggi avanti e indietro tra i formati di origine e di destinazione
- Manopola di regolazione manuale per interruttori di formato senza vibrazioni e trasferimenti di liquidi senza gocciolamenti
- Sistema tubeless per affidabilità e sicurezza
L'esclusivo design tubeless consente l'autoclavabilità, per ridurre il rischio di contaminazione e migliorare l'integrità del campione. Research® plus è completamente autoclavabile e Xplorer® plus è parzialmente autoclavabile (solo parte inferiore).
: Lot-specific certificate.
- Catalog No:
- 613-6886
- 613-6881
- 613-6883
- 613-6882
- 613-6885
- 613-6884
- 613-7004
- 613-7003
- 613-7006
- 613-7005
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001
Frequently Bought Together