Orders LinkContactUsLinkComponent
Cold storage overalls, CS12
Cold storage overalls, CS12
Nome del fornitore:   Portwest
Cold storage overalls, CS12
Nome del fornitore:  Portwest
Certificates
Cold storage overalls, CS12
6 varianti
Product Details & Documents
Heavy-duty, all-in-one coverall for the ultimate in coldstore protection, this garment is warm yet unrestrictive. Reflective tape is used around the chest, back and legs for increased wearer visibility. Oversized hip pockets are perfect for storage and access while wearing gloves. The legs have reinforced knee patches for comfort.
  • Made of abrasion resistant oxford polyester
  • Breathable fabric to draw moisture away from the body keeping the wearer cool, dry and comfortable
  • Quilt lined for thermal insulation
  • Six pockets for ample storage and mobile phone pocket
  • Knee pad pockets to facilitate knee pads
  • Concealed hook and loop fastening for easy closure
  • Two-way zip for quick and easy access
Knee length zippers and hook and loop fastening for easy fitting. For security and personalisation there is a chest pocket with clear ID pocket, as well as back-elastication for extra comfort.
Weight: 150 g (polyester fabric), 60 g (polyester lining), 300 g (polyester filling)
 : EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X
 : Warm machine wash, dry clean, drip dry, tumble dry. Do not use bleach. Do not iron.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • PRTWCS12NARS
  • PRTWCS12NARM
  • PRTWCS12NARL
  • PRTWCS12NARXL
  • PRTWCS12NARXXL
  • PRTWCS12NARXXXL
  • Modello:
  • CS12
  • CS12
  • CS12
  • CS12
  • CS12
  • CS12
  • Applicazioni per abiti:
  • Industrial
  • Industrial
  • Industrial
  • Industrial
  • Industrial
  • Industrial
  • Risk area:
  • Cryo
  • Cryo
  • Cryo
  • Cryo
  • Cryo
  • Cryo
  • Genere:
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Sleeve or leg length:
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Tipo di chiusura:
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Tessuto:
  • Polyester
  • Polyester
  • Polyester
  • Polyester
  • Polyester
  • Polyester
  • Peso:
  • 150 g/m²
  • 150 g/m²
  • 150 g/m²
  • 150 g/m²
  • 150 g/m²
  • 150 g/m²
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Colore
    Taglia dell'abbigliamento
    Disponibilità
    Price
  • Cold storage overall
    blu scuro
    S
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 349.00
    SFr. 349.00
    1 * 1 ST
       SFr. 349.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWCS12NARS
    Modello
    CS12
    Applicazioni per abiti
    Industrial
    Risk area
    Cryo
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Polyester
    Peso
    150 g/m²
  • Cold storage overall
    blu scuro
    M
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 349.00
    SFr. 349.00
    1 * 1 ST
       SFr. 349.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWCS12NARM
    Modello
    CS12
    Applicazioni per abiti
    Industrial
    Risk area
    Cryo
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Polyester
    Peso
    150 g/m²
  • Cold storage overall
    blu scuro
    L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 349.00
    SFr. 349.00
    1 * 1 ST
       SFr. 349.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWCS12NARL
    Modello
    CS12
    Applicazioni per abiti
    Industrial
    Risk area
    Cryo
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Polyester
    Peso
    150 g/m²
  • Cold storage overall
    blu scuro
    XL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 349.00
    SFr. 349.00
    1 * 1 ST
       SFr. 349.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWCS12NARXL
    Modello
    CS12
    Applicazioni per abiti
    Industrial
    Risk area
    Cryo
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Polyester
    Peso
    150 g/m²
  • Cold storage overall
    blu scuro
    XXL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 349.00
    SFr. 349.00
    1 * 1 ST
       SFr. 349.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWCS12NARXXL
    Modello
    CS12
    Applicazioni per abiti
    Industrial
    Risk area
    Cryo
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Polyester
    Peso
    150 g/m²
  • Cold storage overall
    blu scuro
    3XL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 349.00
    SFr. 349.00
    1 * 1 ST
       SFr. 349.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWCS12NARXXXL
    Modello
    CS12
    Applicazioni per abiti
    Industrial
    Risk area
    Cryo
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Polyester
    Peso
    150 g/m²