ContactUsLinkComponent
VWR®, Evaporatore rotante digitale a LCD
VWR®, Evaporatore rotante digitale a LCD
Supplier:  VWR Collection
Certificates
undefined
VWR®, Evaporatore rotante digitale a LCD
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Catalog No:
  • 531-1366
  • 531-1377
  • 531-1367
  • 531-1365
  • 531-1368
  • Modello:
  • Evaporatore rotante LCD
  • Velocità di rotazione:
  • 20 - 280 min⁻¹
  • Potenza riscaldante:
  • 1300 W
  • Superficie refrigerante:
  • 1200/1700 cm²
  • Capacità del bagnomaria:
  • 5 L
  • L×P×A:
  • 465×457×583 mm
  • Peso:
  • 15 kg
  • Classe di protezione DIN EN 60529:
  • IP 20, IEC 60529
  • Range di temperatura:
  • Ambiente…180 °C
  • Capacità massima matraccio:
  • 2 L
  • Dimensione matraccio:
  • 1 L
  • Bagno Ø:
  • 235 mm
Specifications
Heating bath
Product Information
Frequently Bought Together