ContactUsLinkComponent
Perchlorate Standard for Ion Chromatography, (CRM), Fluka™
Perchlorate Standard for Ion Chromatography, (CRM), Fluka™
Référence HONCE3038-100ML
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Perchlorate Standard for Ion Chromatography, (CRM), Fluka™
Référence HONCE3038-100ML
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Concentrazione:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    H₂O
  • Tipo di conf.:
    Plastic bottle
  • Conf:
    100 mL
  • Descrizione:
    Perchlorate standard for IC
Spécifications
À propos de cet article
Certified Reference Material (CRM)
  • Traceable to SRM from NIST
Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).