Platinum ICP Standard, (CRMs), Fluka™
Codice catalogo HONCE1046-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:10% HCl
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:100 mL
- Componenti:Platino
- Simbolo:Pt
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Certified Reference Material (CRM)
- Traceable to SRM from NIST
Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).