Multi-element standard solution 3 for ICP
Multielement Standard Solution 3, 5% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Codice catalogo HONCE2231-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Multi-element standard solution 3 for ICP
Codice catalogo HONCE2231-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
2000 mg/L Ca, 1000 mg/L Na, 400 mg/L Mg, 200 mg/L K in HNO₃ 5%
Specifiche
Specifiche
- Matrice:5% HNO₃
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:100 mL
- Descrizione:Multielement Standard Solution 3