Quality control standard 3 for ICP
Codice catalogo HONCE2212-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Matrice:5% HNO₃
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:100 mL
- Descrizione:Quality Control Standard 3
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Certified Reference Material (CRM).
100 mg/L each of Al, Ba, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Ni, Na, Ti, Zn in HNO₃ 5%