NexION AFT multi-element solution
NexION AFT Multi-Element Solution, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Codice catalogo HONCE2197-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
NexION AFT multi-element solution
Codice catalogo HONCE2197-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
2 g/L each of Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cr, Co, Cs, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn in HNO₃ 2%
Specifiche
Specifiche
- Matrice:2% HNO₃
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:100 mL
- Descrizione:NexION AFT Multi-Element Solution