NexION AFT single-element solution
NexION AFT Single-Element Solution, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Codice catalogo HONCE2196-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
NexION AFT single-element solution
Codice catalogo HONCE2196-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
2 g/L Iron (Fe) in HNO₃ 2%
Specifiche
Specifiche
- Matrice:2% HNO₃
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:100 mL
- Descrizione:NexION AFT Single-Element Solution
- Cat. No.:HONCE2196-100ML