NexION dual detector solution
NexION Dual Detector Solution, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Codice catalogo HONCE2195-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
NexION dual detector solution
Codice catalogo HONCE2195-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
200 g/L each of Al, Ba, Ce, Co, Cu, In, Li, Mg, Mn, Ni, Pb, Tb, U, Zn in HNO₃ 2%
Specifiche
Specifiche
- Matrice:2% HNO₃
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:100 mL
- Descrizione:NexION Dual Detector Solution