NexION KED mode detection limit solution
NexION KED Mode Detection Limit Solution, 1% HCl, Plastic bottle, 100 mL
Codice catalogo HONCE2194-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
NexION KED mode detection limit solution
Codice catalogo HONCE2194-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
10 g/L each of V, As, Se in HCl 1%
Specifiche
Specifiche
- Matrice:1% HCl
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:100 mL
- Descrizione:NexION KED Mode Detection Limit Solution