NexION standard/DRC mode detection limit solution
NexION Standard/DRC Mode Detection Limit Solution, 0,5% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Codice catalogo HONCE2192-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
NexION standard/DRC mode detection limit solution
Codice catalogo HONCE2192-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
Blank Solution in HNO₃ 0.5%
Specifiche
Specifiche
- Matrice:0,5% HNO₃
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:100 mL
- Descrizione:NexION Standard/DRC Mode Detection Limit Solution