NexION KED setup solution
NexION KED Setup Solution, 1% HCl, Plastic bottle, 100 mL
Codice catalogo HONCE2189-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
NexION KED setup solution
Codice catalogo HONCE2189-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
10 g/L Co; 1 g/L Ce in HCl 1%
Specifiche
Specifiche
- Matrice:1% HCl
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:100 mL
- Descrizione:NexION KED Setup Solution