Elan 6000/5000 plasma setup solution Hg for ICP
Codice catalogo HONCE2185-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Matrice:2% HNO₃
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:100 mL
- Descrizione:Elan 6000/5000 Plasma Setup Solution Hg
- Environmentally Preferable:
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Certified Reference Material (CRM).
10 g/L each of Ba, Cd, Ce, Cu, Ge, Pb, Mg, Rh, Sc, Tb, Tl in HNO₃ 2%