Initial calibration verification standard 1 Hg for ICP
Codice catalogo HONCE2180-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Matrice:5% HNO₃
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:100 mL
- Descrizione:Initial Calibration Verification Standard 1 Hg
- Environmentally Preferable:
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Certified Reference Material (CRM).
1000 mg/L each of Ca, Fe, K, Mg, Na, Sr, 10 mg/L each of Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn, Th, U in HNO₃ 5%