USP 232 elemental impurities solution 2
USP 232 Elemental Impurities Solution 2, 15% HCl, Plastic bottle, 100 mL
Codice catalogo HONCE2163-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
USP 232 elemental impurities solution 2
Codice catalogo HONCE2163-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
100 mg/kg each of Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru in HCl 15%
Specifiche
Specifiche
- Matrice:15% HCl
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:100 mL
- Descrizione:USP 232 Elemental Impurities Solution 2