USP elemental impurities solution 1
USP Elemental Impurities Solution 1, 5% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Codice catalogo HONCE2162-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
USP elemental impurities solution 1
Codice catalogo HONCE2162-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
2500 mg/kg each of Cu, Mn, 250 mg/kg each of Cr, Mo, Ni, V, 15 mg/kg each of As, Hg, 10 mg/kg Pb, 5 mg/kg Cd in HNO₃ 5%
Specifiche
Specifiche
- Matrice:5% HNO₃
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:100 mL
- Descrizione:USP Elemental Impurities Solution 1