Analytes B for ICP
Analytes B, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Codice catalogo HONCE2156-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Analytes B for ICP
Codice catalogo HONCE2156-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
20 mg/L each of Co, Cr, Cu, Mn, Ni, V, 10 mg/L each of As, Cd, Se, Zn, 5 mg/L Ag in HNO₃ 2%
Specifiche
Specifiche
- Matrice:2% HNO₃
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:100 mL
- Descrizione:Analytes B