Multi-element solution 5 for ICP
Multi-Element Solution 5, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Codice catalogo HONCE2121-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Multi-element solution 5 for ICP
Codice catalogo HONCE2121-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
10 mg/L each of B, Ge, Mo, Nb, P, Re, S, Si, Ta, Ti, W, Zr in HNO₃ 2%
Specifiche
Specifiche
- Matrice:2% HNO₃
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:100 mL
- Descrizione:Multi-Element Solution 5