Interference check solution 2 for ICP
Interference Check Solution 2, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Codice catalogo HONCE2119-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Interference check solution 2 for ICP
Codice catalogo HONCE2119-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
10 mg/L each of Ag, As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Zn in HNO₃ 2%
Specifiche
Specifiche
- Matrice:2% HNO₃
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:100 mL
- Descrizione:Interference Check Solution 2