Interference check solution 1 for ICP
Interference Check Solution 1, 5% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Codice catalogo HONCE2118-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Interference check solution 1 for ICP
Codice catalogo HONCE2118-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
10,000 mg/L Cl-, 2000 mg/L C, 1000 mg/L each of Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, S, 20 mg/L each of Mo, Ti in HNO₃ 5%
Specifiche
Specifiche
- Matrice:5% HNO₃
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:100 mL
- Descrizione:Interference Check Solution 1