Analytes B for ICP
Analytes B, 5% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Codice catalogo HONCE2116-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Analytes B for ICP
Codice catalogo HONCE2116-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
100 mg/L each of Cd, Ni, Zn, 60 mg/L Sb, 50 mg/L each of Ba, Be, Co, Cr, Cu, Mn, V, 20 mg/L Ag, 10 mg/L each of As, Tl, 5 mg/L each of Pb, Se in HNO₃ 5%
Specifiche
Specifiche
- Matrice:5% HNO₃
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:100 mL
- Descrizione:Analytes B