Alternate Interference A for ICP
Alternate Interference A, 5% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Codice catalogo HONCE2115-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Alternate Interference A for ICP
Codice catalogo HONCE2115-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
1000 mg/L each of Cr, Cu, Mn, Ni, Ti, V in HNO₃ 5%
Specifiche
Specifiche
- Matrice:5% HNO₃
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:100 mL
- Descrizione:Alternate Interference A