Instrument check standard 5 for ICP
Codice catalogo HONCE2111-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Matrice:2% HNO₃
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:100 mL
- Descrizione:Instrument Check Standard 5
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Certified Reference Material (CRM).
10 mg/L each of Mo, Sn, Sr, Ti in HNO₃ 2%