Mixed calibration standard 5 for ICP
Codice catalogo HONCE2098-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Matrice:5% HNO₃
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:100 mL
- Descrizione:Mixed Calibration Standard 5
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Certified Reference Material (CRM).
1000 mg/L Mg, 200 mg/L each of Sb, Tl, 100 mg/L B, 50 mg/L Ag in HNO₃ 5%