ContactUsLinkComponent
Mixed calibration standard 4 for ICP
Mixed calibration standard 4 for ICP
N° de catalogue HONCE2097-100ML
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Mixed calibration standard 4 for ICP
N° de catalogue HONCE2097-100ML
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Matrice:
    5% HNO₃
  • Tipo di conf.:
    Plastic bottle
  • Conf:
    100 mL
  • Descrizione:
    Mixed Calibration Standard 4
Spécifications
À propos de cet article
Certified Reference Material (CRM).
1000 mg/L Ca, 400 mg/L K, 200 mg/L each of Al, Na, 20 mg/L each of Cr, Ni in HNO₃ 5%