Mixed calibration standard 3 for ICP
N° de catalogue HONCE2096-100ML
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Matrice:2% HNO₃
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:100 mL
- Descrizione:Mixed Calibration Standard 3
Spécifications
À propos de cet article
Certified Reference Material (CRM).
500mg/L As, 100mg/L Mo, 100mg/L Si in HNO₃ 2%