Mixed calibration standard 2 for ICP
Codice catalogo HONCE2095-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Matrice:5% HNO₃
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:100 mL
- Descrizione:Mixed Calibration Standard 2
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Certified Reference Material (CRM).
10 g/L Fe, 100mg/L each of Ba, Co, Cu, V in HNO₃ 5%