Mixed calibration standard 1 for ICP
Codice catalogo HONCE2094-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Matrice:2% HNO₃
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:100 mL
- Descrizione:Mixed Calibration Standard 1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Certified Reference Material (CRM).
500 mg/L Pb, 200 mg/L Se, 150 mg/L each of Cd, Zn, 100 mg/L Mn, 50 mg/L Be in HNO₃ 2%