ICP-MS stock tuning solution
ICP-MS Stock Tuning Solution, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Codice catalogo HONCE2008-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
ICP-MS stock tuning solution
Codice catalogo HONCE2008-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
10 mg/L each of Li, Y, Ce, Co, Tl in HNO₃ 2%
Specifiche
Specifiche
- Matrice:2% HNO₃
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:100 mL
- Descrizione:ICP-MS Stock Tuning Solution