Internal standard mix for ICP-MS systems
Codice catalogo HONCE2006-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Matrice:10% HNO₃
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:100 mL
- Descrizione:Internal Standard Mix
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Certified Reference Material (CRM).
100 mg/L each of Bi, Ge, In, 6Li, Lu, Rh, Sc, Tb in HNO₃ 10%