Ammonio nitrato 50 g/L in water matrix modifier solution, per AAS, Fluka™
HONCE4604-50ML
:
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:50 mL
- Seq:2370
- Matrix:H₂O
- Concentration:NH₄NO₃ 50g/L
- Quality:ISO/IEC17025:2017(ANAB),ISO17034:2016(ANAB)
- Form:Solution
- Density:1.01g/cm3
:
:80.04 g/mol
:1.01 g/cm3
:Ambiente
:6484-52-2
:NH₄NO₃
:MFCD00011425