Ammonio diidrogeno fosfato 100 g/L in nitric acid 1% matrix modifier solution, per AAS, Fluka™
Codice catalogo HONCE4606-50ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:50 mL
- Seq:2370
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Matrix:HNO₃ 1%
- Concentration:NH₄H₂PO₄ 100 g/L
- Quality:ISO/IEC17025:2017(ANAB),ISO17034:2016(ANAB)
- Form:Solution
- Density:1.01g/cm3
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
Densità:1.01 g/cm3
:115.03 g/mol
temperatura di conservazione:Ambiente
Numero CAS:7722-76-1
Formula:NH₄H₂PO₄
Numero MDL:MFCD00003396