ContactUsLinkComponent
HyClone Cell Boost™ 7a supplement
HyClone Cell Boost™ 7a supplement
Certificates
undefined
HyClone Cell Boost™ 7a supplement
Specifications
  • Condizioni di conservazione:
    Away from light and moisture
  • Durata a magazzino:
    18 months
  • Temperatura di conservazione:
    2…8 °C
  • Composizione:
    Without: L-glutamine
    With: Poloxamer 188
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together