ContactUsLinkComponent
Thermoshakers, Matrix Orbital Delta
Thermoshakers, Matrix Orbital Delta
Nome del fornitore:  IKA
Certificati
undefined
Thermoshakers, Matrix Orbital Delta
Nome del fornitore:  IKA
Specifiche
  • Catalog No:
  • 444-1307
  • 444-1312
  • 444-1309
  • 444-1314
  • Modello:
  • IKA Matrix Orbital Delta F0.5
  • IKA Matrix Orbital Delta F2.0
  • IKA Matrix Orbital Delta F1.5
  • IKA Matrix Orbital Delta FP
  • Accuratezza incubazione:
  • ±0,5 at 20...45 °C
  • ±0,5 at 20...45 °C
  • ±0,5 at 20...45 °C
  • ±1 at 20...45 °C
  • Range di controllo della temperatura:
  • Ambient +4...100 °C
  • Ambient +4...100 °C
  • Ambient +4...100 °C
  • Ambient +4...100 °C
  • Velocità di riscaldamento:
  • 15 °C/min
  • 13 °C/min
  • 11 °C/min
  • 18 °C/min
  • L×P×A:
  • 216×149×351 mm
  • 216×158×351 mm
  • 217×158×351 mm
  • 216×147×351 mm
  • Peso:
  • 9,2 kg
  • 9,2 kg
  • 9,2 kg
  • 9,2 kg
  • Ampiezza di agitazione:
  • 3 mm
  • 3 mm
  • 3 mm
  • 3 mm
  • Range di velocità di miscelazione:
  • 0 - 2000 min⁻¹
  • 0 - 1500 min⁻¹
  • 0 - 1500 min⁻¹
  • 0 - 2000 min⁻¹