Orders LinkContactUsLinkComponent
Sign, message kit, A4
Sign, message kit, A4
Message sign kit, A4, Plastica, 210×297 mm
Codice catalogo BRDY292250
Nome del fornitore:   Brady
Sign, message kit, A4
Codice catalogo BRDY292250
Nome del fornitore:  Brady
Sign, message kit, A4
Sign, message kit, A4
Message sign kit, A4, Plastica, 210×297 mm
Price
56.50 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Create an even safer work environment by using these universal signs.
  • The plastic frame simply clips to the posts
Informazioni per l'ordine: Comes as a complete kit: frame with two attachment clips and one chain (200 mm).
Specifiche
  • Descrizione:
    Message sign kit, A4
  • Dimensioni:
    210×297 mm
  • Materiale:
    Plastica