ContactUsLinkComponent
γ-Butirrolattone ≥99%, GPR RECTAPUR®
  87075.320
 :  
undefined
γ-Butirrolattone ≥99%, GPR RECTAPUR®
  87075.320
 :  
  • Conf:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Density (20/4):
    1.128 --> 1.129
  • Refractive index (20°C; 589 nm):
    1.435 --> 1.436
  • Water:
    Max. 0.5 %
 :
 :86.09 g/mol
 :13,01596
 :204 °C (1013 hPa)
 :–44 °C
 :1.1286 g/cm³ (20 °C)
 :104 °C
 :202-509-5
 :GHS05
 :GHS07
 :Ambiente
 :96-48-0
 :C₄H₆O₂
 :MFCD00005386